Learn More
Corning™ Microplaque à demi-surface à 96 puits à fond plat, non traitée
Couleur :blanc ; Stérilité :non stérile ; Couvercle :sans couvercle
Marque: Corning™ 3693
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Pour réduire les interférences entre les puits
- Les microplaques blanches améliorent les signaux de luminescence et présentent une faible luminescence de fond.
- Les microplaques noires ont une faible fluorescence de fond et minimisent la diffusion de la lumière.
Spécification
Alphanumérique | |
Sans couvercle | |
Blanc | |
PS | |
25 à 125 μl | |
Non traité | |
Convient pour l’immobilisation de grandes molécules, telles que les anticorps, qui possèdent de grandes régions hydrophobes pouvant interagir avec la surface | |
25/boîte |
Demi-surface | |
8 x 12 | |
Lecteurs de plaques | |
96 | |
Non stérile | |
Plat | |
100/carton | |
100/carton |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Corning™ Microplaque à demi-surface à 96 puits à fond plat, non traitée > Blanc ; Demi-surface ; Non ; Aucun ; Plat
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu