Learn More
Corning™ Microplaques de dosage en PVC transparent à 96 puits
Fabriqués à partir de polychlorure de vinyle (PVC) transparent pour une économie et une visibilité optimales. Les microplaques de dosage en PVC transparent à 96 puits Corning™ offrent une excellente solution pour la miniaturisation en laboratoire. En raison de leur souplesse, ces microplaques ne sont pas compatibles avec l’automatisation.
Marque: Corning™ 2897
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Informations sur la commande
Les couvercles ne sont pas disponibles.Fourni en boîtes de 25.
Spécification
Étalon | |
8 x 12 | |
PVC | |
50 à 150 μl | |
Non traité | |
Essais biologiques basés sur des solutions, dilutions de série et applications de stockage générales | |
25/Pk. |
Sans couvercle | |
Transparent | |
96 | |
Non stérile | |
Fond en V | |
100/Cs. | |
100/boîte |