Learn More
Corning™ Microplaques en polystyrène transparent à 96 puits Costartrade;, 330 micro;l, avec couvercle
Fabriquées en PS transparent de qualité médicale pour une meilleure résistance et une visibilité accrue. Les microplaques en PS transparent à 96 puits Corningtrade; sont idéales pour la culture cellulaire et les dosages colorimétriques (absorbance). Utilisez les microplaques 96 puits pour la miniaturisation et l’automatisation en laboratoire.
188.03€ - 373.89€
Spécification
Format | Étalon |
---|---|
Couvercle | Avec couvercle |
Surface de culture | 0.32 cm2 |
Array | 8 x 12 |
Couleur | Transparent |
Code produit | Marque | Couleur | Nb par paquet | Nbre par carton | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Nb par paquet | Nbre par carton | Prix | Quantité et disponibilité | |||
10695951
|
Corning™
3596 |
Transparent | Emballage individuel | 50/carton |
188.03€
50 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10564581
|
Corning™
3997 |
Transparent | 10, conditionnement en vrac | 50 (5 boîtes) |
194.34€
50 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10792552
|
Corning™
3599 |
Transparent | Emballage individuel | 100 |
373.89€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10412741
|
Corning™
3598 |
Transparent | 5/Bte | 100/carton |
354.06€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10327461
|
Corning™
3628 |
Transparent | 20/boîte | 100/carton |
309.16€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
Plaque de culture traitée TC, ULA, poly-D-lysine• Traitement de surface
• TC: surface standard rendant le polystyrène hydrophile et chargé négativement, pour cellules adhérentes
• Plaque de culture
Spécification
Étalon | |
0.32 cm2 | |
Transparent | |
96 | |
Culture cellulaire |
Avec couvercle | |
8 x 12 | |
Polystyrène | |
Stérile | |
Plat |