Learn More
Corning™ Microplaques en PS blanches ou noires à fond transparent à 96 puits
En PS de qualité médicale pour une meilleure résistance. Les microplaques en PS blanches ou noires à fond transparent à 96 puits Corning™ permettent une observation directement sur un microscope. Pour les dosages par luminescence et par fluorescence ; idéales pour la réalisation d’essais cellulaires et moléculaires.
1005.64€ - 1040.00€
Spécification
Format | Étalon |
---|---|
Couvercle | Sans couvercle |
Array | 8 x 12 |
Couleur | Noir, Fond transparent |
Matériau | Polystyrène |
Code produit | Marque | Couleur | Traitement de surface | Nbre par carton | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Traitement de surface | Nbre par carton | Prix | Quantité et disponibilité | |||
10082471
|
Corning™
3631 |
Noir, Fond transparent | Non traité | 100 |
1040.00€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10123811
|
Corning™
3601 |
Noir, Fond transparent | Liaison élevée | 100 |
1005.64€
100 pièces |
Expédition estimée: 07-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
- En PS moulé avec parois opaques et fonds optiquement transparents
- Les fonds sont 60 % plus minces que ceux des microplaques en PS classiques pour une fluorescence de fond plus faible permettant des lectures jusqu’à 340 nm
- Les parois opaques noires ou blanches empêchent les interférences entre les puits
- Volumes utiles recommandés de 75 à 200 μl
- Disponible non traitée pour les dosages à base de solution, avec liaison élevée pour les applications d’immunodosage, ou culture tissulaire traitée pour la croissance cellulaire
- Les surfaces traitées en option ne sont pas enduites, ne nécessitent aucune manipulation particulière et sont stables à température ambiante
- Les microplaques stériles sont stérilisées par rayons gamma et certifiées apyrogènes
- Idéales pour les dilutions en série, les hémagglutinations ou les dosages par précipitation et les applications de stockage générales
- Les dimensions des plaques répondent aux normes proposées par l’industrie
Informations sur la commande
Les numérosréf. 07-200-568 également disponible en boîte de 25.
Spécification
Étalon | |
8 x 12 | |
Polystyrène | |
75 à 200 μl | |
Plat | |
100/boîte |
Sans couvercle | |
Noir, Fond transparent | |
96 | |
Non stérile | |
100 |