Learn More
Masterflex™ Tubulure ondulée en FEP
Haute flexibilité et résistance chimique élevée.
Marque: Masterflex™ 06407-60
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Les ondulations empêchent les plis et aident les tubulures à conserver leur forme sans limiter les capacités de pression ou de vide.
- Extrudée sur mesure
- Se découpe facilement à la longueur souhaitée.
- Vendue en longueurs de 5 pieds
- Sections alternées annelées (10 po. de long) et non annelées (2 po de long), avec 1 po non annelé aux deux extrémités.
- Accepte les raccords à compression.
Spécification
ADCF ; FDA ; sans DEHP ; sans phtalates ; NSF-61 ; USP ; 3A ; pharmacopée européenne ; NSF-51 | |
FEP | |
1,5 m | |
-184°C | |
250°psi | |
204°C |
5,6 mm | |
6,4 mm | |
0,41275 mm | |
Translucide | |
Résiste à 27 poHg de vide |