Learn More
Corning™ Pointes de pipette, adaptation universelle : Rack empilé non stérile
Conçues pour garantir un ajustement fiable aux principales marques de pipettes
80.10€ - 323.12€
Spécification
Volume (métrique) | 1 à 200 μl |
---|---|
Stérilité | Non stérile |
Couleur | Naturel |
Format | Portoir |
Conditionnement | Rack empilé : Deux x 5 racks de 96 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10401632
|
Corning™
4806 |
400 cônes/rack empilé ; 2 plateaux/carton |
80.10€
960 pièces |
Expédition estimée: 07-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10307751
|
Corning™
4803 |
400 cônes/rack ; 10 racks/carton |
323.12€
4800 pièces |
Expédition estimée: 07-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Orifice biseauté garantissant une distribution précise du liquide
- Les pointes de 1–200 μl sont graduées à 10, 50 et 100 μl
- Format stérile ou non stérile
- Les pointes en rack empilables sont présentées dans un format compact de cinq racks, comptant en tout 480 pointes
Spécification
1 à 200 μl | |
Naturel | |
Rack empilé : Deux x 5 racks de 96 | |
Polypropylène |
Non stérile | |
Portoir | |
Oui | |
10, 50, 100 μl |