Learn More
Corning™ Pointes de pipette, adaptation universelle : En rack, non stériles
Conçues pour garantir un ajustement fiable aux principales marques de pipettes
73.80€ - 79.21€
Spécification
Stérilité | Non stérile |
---|---|
Format | Portoir |
Type de pointe | Rond |
Conditionnement | Portoir |
À utiliser avec (équipement) | Pipette |
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10651462
|
Corning™
4865 |
1 à 200 μl | Jaune |
73.80€
960 pièces |
Expédition estimée: 07-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10641462
|
Corning™
4863 |
1 à 200 μl | Naturel |
73.80€
960 pièces |
Expédition estimée: 07-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10197001
|
Corning™
4867 |
100 à 1000μl | Bleu |
79.21€
1000 pièces |
Expédition estimée: 07-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
Conçues pour garantir un ajustement fiable aux principales marques de pipettes
- Orifice biseauté garantissant une distribution précise du liquide
- Les pointes de 1–200 μl sont graduées à 10, 50 et 100 μl
- Les pointes de 100–1000 μl sont graduées à 250, 500 et 1000 μl
- Également disponibles stériles
- Les pointes en rack sont apyrogènes et certifiées sans RNase et DNase
Spécification
Non stérile | |
Rond | |
Pipette | |
Polypropylène |
Portoir | |
Portoir | |
Oui |