Learn More
Corning™ Bouchons universels CellSTACK™
Pour le remplissage, la ventilation et la manipulation
Marque: Corning™ 3283
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Sélection possible : 33 mm en polyéthylène, plein ou ventilé
- Stérilisation par irradiation aux rayons gamma
Spécification
Orange | |
3,3 cm | |
Tubulure de 0,37 po de dia. int. et raccord cannelé de 0,31 po de dia. int. | |
Oui | |
À vis |
HDPE | |
Pour le remplissage, la ventilation et la manipulation | |
Bouchon, remplissage | |
Stérile |