Learn More
Corning™ Bandelettes de tubes pour PCR à 8 puits en polypropylène Thermowell™ GOLD
GREENER_CHOICE
Les barrettes de tubes Thermowell™ GOLD s’adaptent aussi bien aux équipements automatisés que les barrettes de tubes d’origine du fabricant
Marque:  Corning™ 3740
Code produit. 10205892
  • 1327.67€ / 1250 pièces
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
Les barrettes de tubes se composent de huit tubes en polypropylène à paroi fine de 0,2 ml connectés ensemble. Les connecteurs doubles entre les tubes adjacents éliminent les ruptures involontaires lors de la manipulation des échantillons. Les barrettes de tubes sont conçues pour s’adapter précisément aux thermocycleurs afin d’optimiser le transfert de chaleur. Les barrettes de bouchons Thermowell GOLD sont vendues séparément des barrettes de tubes Thermowell GOLD. Les barrettes de tubes et les barrettes de bouchons Thermowell d’origine sont conditionnées ensemble. Les bandelettes de tubes sont exemptes de RNase / DNase et sont autoclavables à 121°C.
Les numéros N° 6547 contient 60 unités de chaque couleur par sachet ; Un sachet de chaque couleur par boîte.
Réf. N° 3742 est conçu pour la PCR en temps réel. À utiliser avec des bandelettes de 1 x 8 tubes de 0,2 ml pour PCR et des microplaques à 96 puits Thermowell GOLD.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Sans DNase ni RNase
0,2 ml
Phénolique
Conique
Polypropylène
Autoclavable
Tube PCR à paroi fine 8 barrettes
Assorties
125/Bte
Blocs chauffants pour optimiser le transfert de chaleur
Non stérile
Non inclus
Bande