Learn More
Corning™ Pipettes sérologiques jetables TD petite taille
La pipette stérile et cotonnée est étalonnée pour délivrer un volume donné.
Marque:  Corning™ 7078B-50
Code produit. 10160163
  • 273.00€ / 50 pièces
Expédition estimée: 02-04-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Ces pipettes Shorty, étalonnées “pour délivrer un volume donné” avec soufflage, sont idéales pour une utilisation dans des espaces confinés. Les tailles de 5, 10 et 25 ml ont des parties supérieures façonnées. Les graduations négatives sur chaque pipette permettent une utilisation dans le cadre de procédures sérologiques et de mesures. Conditionnés dans des sachets en plastique pour pouvoir en retirer plusieurs sans contaminer toute la boîte. Le code couleur ISO est imprimé directement sur la bande déchirable.
Ne pas pipeter avec la bouche. Nous vous suggérons d’utiliser un dispositif de pipetage mécanique.
La réf. 7078B-50 dispose de graduations négatives et inversées.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Oui
Pyrex™
Oui
14,09 in
Rond
1,69 oz.
50 ml
Pipette sérologique
Oui
Stérile
0,5 ml
3 ml
Sachets multiples
Violet
358 mm