Learn More
Corning™ Spatules stériles, lame / cuillère conique
En PS rigide non toxique pour offrir une bonne résistance chimique aux solutions aqueuses. Les spatules stériles Corning™ constituent une solution idéale pour les applications de biologie moléculaire, les échantillons lyophilisés et les échantillonnages exempts de contamination.
Marque: Corning™ 3003
Description
En PS rigide non toxique pour offrir une bonne résistance chimique aux solutions aqueuses. Les spatules stériles Corning™ constituent une solution idéale pour les applications de biologie moléculaire, les échantillons lyophilisés et les échantillonnages exempts de contamination.
- Les spatules Corning sont conçues pour gagner du temps et fournir des échantillons exempts de contamination.
- Élimine le recyclage et la restérilisation nécessaires avec les spatules réutilisables.
- Disponibles en cinq configurations différentes.
- Micro-spatules disponibles dans deux configurations.
- Conditionnement individuel.
- Antistatiques.
- Stériles.
- Sans DNAse / RNAse.
- Apyrogènes.
Informations sur la commande
Chaque emballage a été stérilisé par irradiation.
Compliance
Produit certifié apyrogène
Conforme aux exigences USP classe VI
Spécification
Stérile | |
USP classe VI, apyrogène, certifiée sans RNase ni DNase | |
Spatule | |
9,8 in | |
Polystyrène | |
24,9cm |
Extrémité plate conique, extrémité cuillère | |
Oui | |
Applications de biologie moléculaire, échantillons lyophilisés et échantillonnage exempt de contamination | |
Une lame plate effilée à une extrémité et une cuillère à l’autre extrémité | |
Conique |