Learn More
Corning™ Plaques multipuits à 1536 puits lisses
Garantissez la précision de manipulation des liquides
924.62€
Spécification
Format | Étalon |
---|---|
Couvercle | Sans couvercle |
Array | 32 x 48 |
À utiliser avec (équipement) | Distributeurs automatisés, y compris PerkinElmer FlexDrop™ |
Matériau | PS |
Code produit | Marque | À utiliser avec (application) | Couleur | Stérilité | Traitement de surface | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | À utiliser avec (application) | Couleur | Stérilité | Traitement de surface | Prix | Quantité et disponibilité | ||
12751935
|
Corning™
7246 |
Pour systèmes Kalypsystrade;, pour garantir la précision de manipulation des liquides | Noir | Non stérile | Non traité |
924.62€
50 pièces |
Expédition estimée: 07-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
12761935
|
Corning™
7247 |
Pour systèmes Kalypsystrade;, pour garantir la précision de manipulation des liquides | Blanc | Non stérile | Non traité |
924.62€
50 pièces |
Expédition estimée: 07-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
Description
Produit spécialement conçu pour les systèmes Kalypsys™. Solution dotée d’une gamme de puits “uniformes”, les plaques à puits assurent une meilleure précision et un thermoscellage optimal avec des films de scellage standard.
- Trois versions disponibles : non traité, traité pour culture tissulaire et surface Corning CellBIND™
- Choix entre noir, blanc et noir avec fond transparent
Spécification
Étalon | |
32 x 48 | |
PS | |
8 μl | |
Non traité | |
Pour systèmes Kalypsystrade;, pour garantir la précision de manipulation des liquides | |
10/boîte |
Sans couvercle | |
Distributeurs automatisés, y compris PerkinElmer FlexDrop™ | |
1536 | |
Non stérile | |
Plat | |
50/carton |