Learn More
Corning™ Bouchons à vis pour tubes de culture jetables
Avec joint en caoutchouc blanc
Marque: Corning™ 99999-18
72.80 EUR valable jusqu'au 2025-01-31
Utilisez le code promo "23894" pour bénéficier de cette offre.
Description
- À base de composé phénolique noir
- Produit jetable
- Produit autoclavable
Spécification
18-415 | |
Bouchon à vis | |
Phénolique | |
17.5 mm | |
1000/carton | |
Tubes de culture |
Revêtement en caoutchouc | |
Oui | |
Noir | |
1000/Bte | |
Caoutchouc |