Learn More
Corning™ Bouchons à vis pour tubes de culture jetables
Avec joint en caoutchouc blanc
Marque: Corning™ 99999-13
274.50 EUR valable jusqu'au 2025-01-31
Utilisez le code promo "23894" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- À base de composé phénolique noir
- Produit jetable
- Produit autoclavable
Spécification
13-415 | |
Bouchon à vis | |
Phénolique | |
13.5 mm | |
1000/carton |
Revêtement en caoutchouc | |
Oui | |
Noir | |
1000/Bte | |
Tubes de culture |