Learn More
Corning™ Robolids
À utiliser avec les équipements d’automatisation
774.73€ - 880.00€
Spécification
Stérilité | Non stérile |
---|---|
Nbre par carton | 50 |
Nb par paquet | 25 |
Description
Produit convenant à un large éventail de microplaques et de blocs standard
- Produit empilable
- Les couvercles sont spécifiquement conçus pour de multiples applications automatisées et peuvent être retirés des plaques à puits ou des blocs sans avoir besoin de joint neuf
- Aucun perçage nécessaire
- Solution évitant les contaminations croisées d’un puits à l’autre
- Les prises en silicone durable fournissent une résistance aux solvants organiques et un faible taux de substances extractibles
- Produit s’adaptant à des conditions de stockage étendues — montre une faible évaporation dans des conditions normales allant de -20 à +37°C (-4 à +98,6°F) avec des résultats comparables aux films d’étanchéité en aluminium
Informations sur la commande
Disponibilité aux formats 96 et 384 puits.
Spécification
Non stérile | |
50 | |
25 |