Learn More
Corning™ Béchers en plastique réutilisables avec poignée et bec verseur
Code produit. 11307861 Tous les produits Corning Produits
500 ml
Click to view available options
Capacité (métrique):
250 ml
500 ml
1 L
2 000 ml
3 000 ml
Béchers en PP translucide avec graduations bleues imprimées
Béchers en polypropylène translucide avec graduations bleues imprimées.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Translucide
Diamètre (impériale) externe 3,74 in
Diamètre (métrique) externe 9,5 cm
Capacité (métrique) 500 ml
Matériau PP
À utiliser avec (application) Résistance chimique et aux hautes températures
Hauteur (impériale) 5,35 po
Hauteur (métrique) 13,6 cm
Comprend Poignée, bec verseur
Incréments 10 ml
Température (impériale) de fonctionnement max. 68°F
Température (métrique) de fonctionnement max. 20°C
Type Bécher
Autoclavable Autoclavable
Jetable Non
Graduated Oui
Certifications/Conformité DIN, ASTM classe A et B
Scale Échelle graduée bleue
Modèle Griffin
Nom du produit
Corning™ Béchers en plastique réutilisables avec poignée et bec verseur >