Learn More
Corning™ Bagues antigoutte
Pour un versement sans gouttes
53.96€ - 124.06€
Spécification
Nbre par carton | 50/carton |
---|---|
Quantité | 50/boîte |
Stérilité | Non stérile |
À utiliser avec (équipement) | Pour flacon de stockage en plastique |
Type de bouchon | Sans bouchon |
Code produit | Marque | Taille du bouchon | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Taille du bouchon | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
17293474
|
Corning™
1395-32LTR |
GL32 | Transparent |
59.99€
50 pièces |
Expédition estimée: 12-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15175196
|
Corning™
1395-45LTR |
GL 45 | Transparent |
53.96€
50 pièces |
Expédition estimée: 12-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17233484
|
Corning™
1395-45HTR |
GL45 | Rouge |
124.06€
50 pièces |
Expédition estimée: 12-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- S’adaptent sur les lèvres des flacons de culture PYREX™ avec filetages GL45
- Les bagues en PP sont autoclavables à 121 °C
- Les bagues en tétrafluoroéthylène-éthylène haute température peuvent être stérilisées par chaleur sèche jusqu’à 180°C
- Toutes les bagues sont réutilisables, non stériles
Spécification
50/carton | |
Non stérile | |
Sans bouchon |
50/boîte | |
Pour flacon de stockage en plastique |