Learn More
Cole-Parmer™ Spatule en polystyrène Corning
Marque: Cole-Parmer™ 06265-04
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Spécification
100/boîte | |
Extrémité ronde / cuillère | |
Oui | |
Pour les laboratoires de recherche nécessitant un échantillonnage sans contamination | |
246,06mm |
Stérile | |
Exempt de RNase et DNase | |
Spatule | |
Polystyrène |