Learn More
Corning™ Microplaques en polystyrène traitées pour culture tissulaire 384 puits
En PS de qualité médicale pour une meilleure résistance. Les microplaques en PS blanches ou noires à fond transparent à 384 puits Corning™ permettent une lecture par le dessus ou par le dessous à l’aide de lecteurs de microplaques avec système de détection adapté.
1315.48€ - 1356.91€
Spécification
Code-barres | No Barcode |
---|---|
Format | Standard |
Couvercle | Without Lid |
Array | 16 x 24 |
Type de liaison | Medium Binding |
Code produit | Marque | Code-barres | BindingProperty | Couleur | Stérilité | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Code-barres | BindingProperty | Couleur | Stérilité | Prix | Quantité et disponibilité | ||
10640502
|
Corning™
3711 |
No Barcode | Black | Non-sterile | |||||
10045281
|
Corning™
3706 |
No Barcode | White, Clear Bottom | Non-sterile | |||||
Description
- En PS moulé avec parois opaques et fonds optiquement transparents
- Lecture à partir du haut ou du bas pour une observation directement sur un microscope et des détecteurs avec caméra CCD
- Les parois noires ou blanches opaques empêchent les interférences entre les puits
- Volumes utiles recommandés de 20 à 80 μl ; Volume total des puits de 112 μl
- Les microplaques stériles sont stérilisées par irradiation aux rayons gamma et certifiées apyrogènes
- Adaptées aux essais de fluorescence et de luminescence
- Les dimensions des plaques répondent aux normes proposées par l’industrie
Spécification
No Barcode | |
Without Lid | |
Medium Binding | |
384 | |
Non-sterile | |
Flat Bottom (F-well) | |
100/Cs. |
Standard | |
16 x 24 | |
Polystyrene | |
20 to 80 μL | |
Non-treated | |
Hydrophobic in nature and binds bio-molecules through passive interactions. Suitable for the immobilization of large molecules, such as antibodies, that have large hydrophobic regions. |