Learn More
PYREX™ Bouchons en polypropylène pour flacons Erlenmeyer
Fournis avec les flacons de culture / solution Pyrex™. Choisissez les bouchons orange pour les températures jusqu’à 140°C (284°F), les bouchons rouges pour les températures jusqu’à 180°C (356°F).
Marque: PYREX™ 431682
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Les bouchons de flacons Erlenmeyer en polypropylène Corning sont également disponibles séparément. Ces bouchons s’adaptent aux flacons Erlenmeyer en polycarbonate (PC) et en polyéthylène téréphthalate, modifié par le glycol (PETG). Ils sont disponibles pour les flacons de 500 ml et 1 L, 2 L, 3 L et 5 L.
- Les tailles varient de 500 ml à 5 L
- Options d’aération et de bouchon plat
- Conditionnement individuel
- Niveau garanti de stérilité (SAL) de 10−6
- Sans DNAse / RNAse
- Apyrogènes
Spécification
Tube en silicone durci au platine et connecteur en polycarbonate | |
1/Paquet | |
Stérile |
200/Carton | |
Non autoclavable | |
Ventilé/Fermé |