Learn More
Corning™ Flacons de stockage en PET, carrés avec bouchon
BIOPHARMA
Code produit. 15188135
Click to view available options
Capacité:
16,9 oz., 500 ml
33,8 oz., 1000 ml
4,2 oz., 125 ml
8,45 oz., 250 ml
Diamètre (impériale):
2 in
2,3 in
3 in
3,6 in
Graduations:
100 à 1000 ml
100 à 500 ml
50 à 125 ml
50 à 250 ml
Hauteur (impériale):
4,19 in
5,6 in
6,9 po
8,5 in
Les flacons de stockage en polyéthylène téréphtalate (PET) carrés sont plus faciles à manipuler, nécessitent moins d’espace (13-20 %) sur l’étagère et sont idéaux pour le mélange, l’échantillonnage et le stockage
Les flacons de stockage carrés en polyéthylène téréphtalate (PET) sont plus faciles à manipuler, nécessitent moins d’espace (13 à 20 %) sur l’étagère et conviennent parfaitement au mélange, à l’échantillonnage et au stockage. La résine PET est légère, résistante aux chocs et aussi transparente que le verre. Les flacons s’utilisent avec un bouchon à joint en polypropylène fileté GL 45 orange autoclavable en une seule pièce, sans revêtement.
Caractéristiques :
  • Conviennent au stockage de milieux de culture, solutions tampons et autres solutions aqueuses
  • Le col large simplifie l’accès pour le transfert de liquides
  • Graduations sérigraphiées en émail blanc plus faciles à lire que les graduations moulées
  • Stériles (SAL 10-6)
  • Grande pastille de marquage blanche pour faciliter l’identification et emballage à déchirement linéaire à ouverture facile
  • Emballage individuel
  • Conformes aux exigences de la norme USP classe VI, certifiés non cytotoxiques et apyrogènes
  •  
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité 16,9 oz., 500 ml
Capacité (métrique) 500 ml
Capacité (impériale) 16,9 oz.
Couleur Orange
Diamètre (impériale) 3 in
Diamètre (impériale) intérieur de col 1,4 in
Diamètre (métrique) intérieur de col 37 mm
À utiliser avec (application) Plus faciles à manipuler, nécessitent moins d’espace (13-20 %) sur l’étagère et sont idéaux pour le mélange, l’échantillonnage et le stockage
Matériau PET
Nbre par carton 24/carton
Nb par paquet 12/Bte
Quantité 12/boîte
Stérilité Stérile
Filetage (métrique) GL 45
Couleur de bouchon Orange
Graduations 100 à 500 ml
Certifications/Conformité ISO 9001:2008
Jetable Oui
Graduated Oui
Forme Carré
Hauteur (métrique) 176 mm
Hauteur (impériale) 6,9 po
Matériau du bouchon HDPE
Taille du bouchon GL 45
Diamètre (métrique) 77 mm
Type de bouchon Bouchon à joint