Learn More
Corning™ Filtres à seringue en nylon
Recommandés pour les applications requérant des niveaux très faibles de substances extractibles car ils ne contiennent aucun agent humidifiant, détergent ou surfactant. Les filtres pour seringues en nylon Corning™ offrent une excellente résistance chimique pour des performances optimales dans la filtration des solutions agressives.
Marque: Corning™ 431225
147.10 EUR valable jusqu'au 2024-10-31
Utilisez le code promo "21692" pour bénéficier de cette offre.
Description
Pour les applications de culture de tissu et HPLC. Boîtier en PP.
- Diamètres : diamètre 25 mm pour des volumes allant de 0,5 à 100 ml
- Nylon (NY) : Naturellement hydrophiles, ne requiert aucun agent humidifiant. Bonne compatibilité chimique, parfaits pour les échantillons aqueux et organiques
- Taille des pores : Filtre de 0,2 μm pour l’élimination des particules très fines et taille de pores de 0,45 μm pour la plupart des applications de clarification
- 100 % au test d’intégrité, certifiés apyrogènes et non cytotoxiques
- Fabriqués conformément aux normes ISO 9002
Membranes en NY certifiées pour l’absence de pics dus à des éléments étrangers dans le domaine de l’ultraviolet, lors des applications de HPLC.
Informations sur la commande
La taille des pores et le type de membrane sont imprimés sur chaque filtre pour seringue. Les filtres stériles sont conditionnés individuellement dans des blisters dans des boîtes de 50, les filtres non stériles dans des boîtes de 50.
Compliance
Fabrication conforme aux normes ISO 9002 et aux BPF ; intégrité testée à 100 %. Ces filtres certifiés HPLC (NY) subissent des tests pointus pour garantir l’absence de pics dus à des éléments étrangers dans la plage UV.
Spécification
Nylon | |
Pour la culture de tissu et la HPLC | |
87 psi | |
Filtre pour seringue | |
25 mm |
0,45 μm | |
150 μl | |
PP | |
0,5 à 100 mL |