Learn More
Corning™ Sachets de stockage de microarray
Protégez les microarrays imprimés de la lumière, de l’humidité et des contaminants présents dans l'environnement
Marque:  Corning™ 40085
Description
  • Sachets laminés de feuille de métal résistant aux déchirures, avec étiquette de marquage blanche de 3 x 4 po
  • Scellables à chaud
  • non stériles
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Pour 5 boîtes d’expédition pour lames
Gris
Microarrays imprimés
50/boîte
Sachet de stockage