Learn More
Corning™ Matrice de membrane Matrigel™ à facteur de croissance réduit
Produit un matériau matriciel biologiquement actif s’apparentant à la matrice basale des cellules de mammifères. La matrice de membrane basale GFR Corning™ Matrigel™ fournit un environnement physiologique adéquat pour les examens portant sur la morphologie, la fonction biochimique, la migration, l’invasion et l’expression génétique des cellules.
372.00€ - 620.00€
Spécification
Contenu et stockage | -20°C |
---|---|
À utiliser avec (application) | Convient aux procédures nécessitant une préparation de membrane basale strictement définie |
Source | Tumeur Engelbreth-Holm-Swarm de souris |
Alert:
Remarque : éviter les cycles de congélation / décongélation répétés ; ne pas stocker la matrice dans un congélateur à dégivrage automatique
Code produit | Marque | Quantité | Type de produit | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Type de produit | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11543620
|
Corning™
356230 |
5 mL | Matrice de membrane basale à facteur de croissance réduit |
372.00€
5mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11523550
|
Corning™
354230 |
10 mL | Matrice de membrane basale à facteur de croissance réduit |
590.00€
10mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11553620
|
Corning™
356231 |
10 mL | Matrice de membrane basale à facteur de croissance réduit |
620.00€
10mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
- Testée pour sa capacité à favoriser la croissance des neurites issus des cellules des ganglions de la racine dorsale des poussins
- Test négatif aux bactéries, champignons et mycoplasmes
- Source : Tumeur Engelbreth-Holm-Swarm (EHS) de souris, tumeur riche en protéines de matrice extracellulaire, y compris la laminine (composant majeur), le collagène IV, les protéoglycanes à héparane sulfate, le nidogène / l’entactine et un certain nombre de facteurs de croissance
- Formulation de base : Milieu Eagle modifié de Dulbecco avec 50 μg/ml de gentamycine, avec ou sans rouge de phénol
- Les préparations de membrane basale solubilisée polymérisent à température ambiante
- Colonies de souris systématiquement sélectionnées pour la recherche de pathogènes par analyse de la production d’anticorps murins (MAP)
- Des tests de PCR approfondis sont effectués pour détecter un certain nombre de pathogènes
- Test négatif aux bactéries, champignons et mycoplasmes
- Concentrations protéiques déterminées par la méthode de Lowry
- Unités d’endotoxines mesurées par l’essai sur lysat d’amœbocytes de limule
- Stabilité du gel de matrice Matrigel testée sur une période de 14 jours à 37°C
- Activité biologique déterminée pour chaque lot par analyse des excroissances de neurites
- Croissance et différenciation cellulaires
- Études sur le métabolisme et la toxicologie
- Tests de contamination
- Dosages de l’angiogenèse in vitro et in vivo
- Études de l’angiogenèse in vivo et augmentation des tumeurs dans les souris immunodéprimées
Spécification
-20°C | |
Convient aux procédures nécessitant une préparation de membrane basale strictement définie | |
Tumeur Engelbreth-Holm-Swarm de souris |