Learn More
Corning™ Microcentrifugeuse haute vitesse LSE
GREENER_CHOICE
Interface de commande numérique facile à utiliser et performances à haute vitesse pour des séparations rapides des protéines et des acides nucléiques.
Marque:  Corning™ 6765-HS
Code produit. 11971961
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
La microcentrifugeuse Corning LSE haute vitesse est dotée d’une interface de contrôle numérique facile à utiliser et de performances à grande vitesse pour des séparations rapides d’acides nucléiques et de protéines. Deux boutons de commande permettent de régler précisément la vitesse et le temps de fonctionnement du rotor, et les paramètres sont affichés sur les écrans LED faciles à lire. Appuyez sur le bouton Speed/G-force pour basculer l’affichage entre tr/min et force de gravitation calculée.
La microcentrifugeuse haute vitesse LSE intègre un entraînement sans balais et un système de refroidissement à air unique de façon à réduire le bruit et minimiser le chauffage des échantillons même pendant les cycles prolongés à une vitesse maximale.
  • Accélération rapide à une vitesse maximale de 13 300 tr/min / 16,300 x g
  • Complet avec accès facile, rotor de 24 x 1,5/2,0 ml ; système de contrôle numérique précis
  • Régler et visualiser la vitesse du rotor en tr/min ou force de gravitation (g-force)
  • Fonctionnement silencieux et frais, même à la vitesse maximale
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
24 x 1.5/2 ml
16,999 ×g
8.5 in
9.2 in
11.5 in
120 V, 60 Hz
Oui
8.5 x 11.5 x 9.2 in. (21.6 x 29.3 x 23.5 cm)
13,300 tr/min
LED
21.6 cm
23.5 cm
29.3 cm
16,000 à 16,999 ×g
Non
8.1 kg