Learn More
Corning™ Rotor avec une capacité combinée LSE™ - 15 et 50 ml
À utiliser avec une centrifugeuse compacte Corning LSE
Marque:  Corning™ 480143
Code produit. 13266768
  • 1171.78€ / 1 pièce
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
Il s’agit d’un rotor en option pour 6 tubes à centrifuger de 5 ml, 6 tubes de 15 ml, 6 tubes de 50 ml ou une combinaison de ces tailles de tubes.
Caractéristiques :
  • Vitesse maximale : 6 000 tr/min / 4 387 x g
  • Même force de gravitation (force G) pour toutes les configurations
  • Tubes à fond conique et à fond rond acceptés (incompatibilité avec les tubes de 50 ml autonomes)
  • Augmentation de l’angle des tubes pour une meilleure pelletisation avec des tubes à centrifuger Corning de 15 et 50 ml
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spécification
    Spécification
    Rotor avec une capacité combinée
    4 387 x g
    Centrifugeuse compacte Corning™ LSE™
    6 x 15 ml, 2 x 50 ml et 2 x 15 ml
    6 000 tr/min