Learn More
Corning™ Microplaque à 384 puits, à fond plat transparent noir, non traitée, en PS
Solution idéale pour les dosages homogènes par fluorescence pour 384 puits miniatures
Marque: Corning™ 3821
Description
Permettent de réduire les interférences entre les puits pendant les essais de luminescence et de fluorescence.
Spécification
Étalon | |
16 x 24 | |
PS | |
0,005 à 0,04 ml | |
Non traité | |
Pour dosages homogènes par fluorescence pour 384 puits miniatures | |
10/boîte |
Sans couvercle | |
Noir | |
384 | |
Non stérile | |
Plat | |
50/carton | |
50/carton |