Learn More
Corning™ Récipients pour culture cellulaire HYPERFlask™
Conçus spécifiquement pour une utilisation manuelle, un rendement élevé et de hautes performances. Spécialement conçus pour une utilisation manuelle. Le récipient pour culture cellulaire M Corning™ HYPERFlask™ utilise une surface de croissance perméable aux gaz multicouche pour un échange gazeux efficace.
Marque: Corning™ 10024
2468.06 EUR valable jusqu'au 2024-11-29
Utilisez le code promo "21683" pour bénéficier de cette offre.
Description
Le récipient pour culture cellulaire haut rendement et hautes performances Corning (HYPERFlask) offre une surface de croissance de 1720 cm² avec le même encombrement qu’un flacon classique de 175 cm². Ce récipient haut rendement et hautes performances utilise une surface de croissance multicouches perméable aux gaz pour un échange gazeux efficace.
- Design innovant – 10 surfaces de croissance en polystyrène interconnectées
- Croissance optimale – Polystyrène perméable aux gaz avec surface traitée Corning CellBIND™ pour une croissance et une adhérence de cellules supérieures
- Rendement accru des cultures cellulaires – Un rendement des cultures cellulaires 10 fois supérieur augmente la productivité et la capacité tout en réduisant le temps de traitement et l’espace d’incubation
- Gain de temps et d’espace – Réduisez le temps de traitement et l’espace de stockage de l’incubateur en manipulant un flacon par rapport aux 10 flacons traditionnels de 175 cm²
- Compatible avec l’automatisation – Code à barres et compatible
- avec les systèmes de culture cellulaire The Automation Partnership SelecT™ et CompacT™ SelecT™ avec une mise à niveau
Le récipient de culture cellulaire Corning HYPERFlask a les mêmes dimensions externes que le récipient standard T 175 cm² avec un rendement cellulaire 10 fois supérieur.
Spécification
Oui | |
HDPE | |
Verre | |
200/Carton | |
Rectangulaires | |
Non | |
Rectangulaires | |
1720 cm2 | |
560 ml |
Noir | |
560 ml | |
Fileté | |
4/Paquet | |
Collagène de type I | |
Stérile | |
Bouchon à vis pour membrane | |
CellBIND |