Learn More
Corning™ Béchers jetables et gradués en polypropylène avec couvercles
Tous les produits Corning Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
250 ml
Description
- Béchers en PP flexible
- Capacité maximale de 250 ml
- Produit stérile et certifié apyrogène
Informations sur la commande
Béchers avec couvercles, emballés individuellement, sans couvercles, 20 par pochette.
Spécification
Spécification
Capacité (métrique) | 250 ml |
Matériau | PP |
Comprend | Couvercles en polyéthylène à clipser |
Type | Bécher |
Jetable | Oui |
Graduated | Oui |
Certifications/Conformité | Apyrogènes |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Corning™ Béchers jetables et gradués en polypropylène avec couvercles >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu