Learn More
Corning™ Pointes de pipettes pour dépôts sur gel, pointe plate, 0,2 mm
Pointes de pipettes pour dépôts sur gel Corning–Conçues avec une extrémité capillaire facilitant l’accès aux gels d’électrophorèse verticale et horizontale.
185.00€ - 217.00€
Spécification
Stérilité | Non stérile |
---|---|
Couleur | Naturel |
Épaisseur | 0,2mm |
Déclaration de pureté | Sans DNase / RNase |
À utiliser avec (application) | L’extrémité capillaire facilite l’accès aux gels pour électrophorèses verticale et horizontale et aux pipettes ultra-micro |
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10559311
|
Corning™
4815 |
0,2 à 10 μl |
185.00€
400 pièces |
Expédition estimée: 04-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10324751
|
Corning™
4884 |
1 à 200 μl |
217.00€
400 pièces |
Expédition estimée: 04-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- En PP de couleur naturelle
- Choix de pointes pour dépôts sur gel microvolume ou standard
- Disponibles avec pointes rondes ou plates
- Certifiées apyrogènes et exemptes de RNase, de DNase et de métal à l’état de traces
- Non stériles
- 200 pointes par rack
Spécification
Non stérile | |
0,2mm | |
L’extrémité capillaire facilite l’accès aux gels pour électrophorèses verticale et horizontale et aux pipettes ultra-micro | |
rack |
Naturel | |
Sans DNase / RNase | |
Dépôts sur gel | |
Polypropylène |