Learn More
Corning™ Lames de microscope dépolies
Un ou deux côtés dépolis
Marque: Corning™ 2948-75X25
Includes: Deux boîtes de 72.
Description
- Fabriqués en verre blanc-eau pour maximiser la clarté et dépoli à une extrémité sur un seul côté.
- Les lames ont une épaisseur de 0,9 à 1,10 mm.
- Les lames dépolies Corning sont très lisibles et faciles à écrire car elles sont sablées au lieu d’être gravées.
- Afin de minimiser les déchets, elles sont inspectées pour déceler les éclats et les bords rugueux avant d’être emballés.
- Conditionnés dans 1/2 boîtes brutes (env 72 lames chacune).
Spécification
75mm | |
72 lames | |
Verre | |
2 paquets de 72 lames. |
25mm | |
1 côté | |
de 0,9 à 1,1 mm |