Learn More
Corning™ Flacons rotatifs jetables
Click to view available options
Type de bouchon:
Bouchon standard
Easy Grip
Ventilé
Capacité (métrique):
1300 ml
2200 mL
2200 ml
4900 ml
Conditionnement:
20/boîte
22/boîte
36/boîte
40/boîte
Description
- Les flacons sont fabriqués en PS vierge et les bouchons en polyéthylène haute densité
- Les deux résines sont conformes aux exigences de la norme USP classe VI relative aux récipients et bouchons en plastique
- Traitement réalisé pour offrir une adhérence optimale des cellules
- Structure en une seule pièce sans soudure avec graduations imprimées
- Numéros de lot imprimés pour faciliter la traçabilité des produits
- Stérilisés par irradiation aux rayons gamma et apyrogènes
Informations sur la commande
La taille en 490 cm2 n’est pas graduée et est fournie avec un bouchon à joint ; le flacon plus grand est doté de graduations imprimées en noir et de bouchons faciles à saisir.
Certifications
Certifié apyrogène pour des performances constantes.
Spécification
Spécification
Capacité | 165 oz., 4900 ml |
Capacité (métrique) | 4900 ml |
Capacité (impériale) | 165 oz |
Diamètre (impériale) | 4,6 in |
Diamètre (impériale) du col externe | 1,77 in |
Diamètre (métrique) externe du col | 45 mm |
Matériau | Polystyrène |
Conditionnement | 20/boîte |
Stérilité | Stérile |
Surface de croissance cellulaire | 1750 cm2 |
Afficher plus |
Clause de non-responsabilité : Ce produit n’est pas conçu pour réduire la présence de micro-organismes sur les surfaces ou dans l’environnement, où ces organismes peuvent être nuisibles à l’homme ou à l’environnement.