Learn More
Corning™ Pipettes Pasteur en verre jetables
Étranglement à un pouce sous l’extrémité haute pour faciliter le raccordement. Corning™ Les pipettes Pasteur jetables en verre sont idéales pour les travaux de transfert non volumétrique dans les études de bactériologie, d’immunologie, d’hématologie et de sérologie.
60.68€ - 118.00€
Spécification
Bouchon d’aspirateur | Non |
---|---|
Matériau | Verre sodocalcique |
Comprend | Étranglement 2,54 cm (1 in) sous l’extrémité haute |
Type de pointe | Rond |
Type | Pipette Pasteur non cotonnée |
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Diamètre (métrique) externe | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Diamètre (métrique) externe | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
10653004
|
Corning™
7095B-NMR |
33,02 cm | 0,65 cm |
118.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 20-08-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
10343663
|
Corning™
7095B-5X |
14,6 cm | 0,65 cm | N/A | N/A | N/A | |||||
10528603
|
Corning™
7095B 9PK |
22,86 cm | 0,55 cm | N/A | N/A | N/A | |||||
Description
Étranglement à un pouce au-dessous de l’extrémité supérieure afin de faciliter le raccordement. Les pipettes Pasteur en verre jetables Corning™ sont idéales pour les transferts non volumétriques dans les études bactériologiques, immunologiques, hématologiques et sérologiques.
Les pipettes Pasteur en verre jetables Corning sont disponibles en conditionnements pratiques. L’utilisation unique écarte le risque de contamination croisée des échantillons et réactifs de laboratoire précieux. Ces pipettes présentent un étranglement à un pouce sous l’extrémité haute pour faciliter le raccordement. Elles sont idéales pour les travaux de transfert non volumétrique rapides dans les études de bactériologie, d’immunologie, d’hématologie et de sérologie, ainsi que dans les procédures de chimie clinique et de banque de sang.
Les pipettes de la série ‘B’ sont en verre sodocalcique. Les séries ‘D’ sont en verre borosilicaté.
Spécification
Non | |
Étranglement 2,54 cm (1 in) sous l’extrémité haute | |
Pipette Pasteur non cotonnée |
Verre sodocalcique | |
Rond | |