Learn More
Corning™ Colorant fluorescent DiIC12(3)
Colorant fiable et homogène servant à détecter les cellules vivantes et les principales activités fonctionnelles dans plusieurs tests sur cellules
Marque:  Corning™ 354218
Code produit. 10373233
  • 352.00€ / 100mg
Découvrez plus d'offres spéciales
Alert:
En octobre 2012, Corning a acquis la majorité des parts de l’activité Discovery Labware de Becton Dickinson. En 2015, l’intégration de la branche Biologics des marques Discovery Labware (Matrigel™, BioCoat™, FluoroBlok™ et PureCoat™, pour n’en citer que quelques-unes) dans son portefeuille toujours plus étoffé de marques regroupées sous le nom de Corning Life Sciences sera achevée. Vous observerez des changements au niveau de l’apparence de leurs produits et des emballages, mais les caractéristiques des produits et les numéros de catalogue resteront inchangés.
Description
Description
Les matrices extracellulaires Corning (ECM) permettent aux chercheurs d’imiter les environnements in vivo pour les applications de culture cellulaire 2D et 3D.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
-20°C
Détection de cellules vivantes et activités fonctionnelles clés dans divers tests cellulaires, Marquage des projections neuronales ainsi que des bicouches lipidiques dans d’autres types de cellules
Inserts pour cultures cellulaires Falcon FluoroBloktrade; et systèmes d’insert pour marquer les cellules
100 mg
Promotions
Usage exclusivement réservé à la recherche.