Learn More
Corning™ Kit d’accessoires pour plaque chauffante et agitateur numériques
S’utilise avec : Plaques chauffantes à affichage numérique et plaques chauffantes à agitateur PC-400D, PC-420D, PC-600D, PC-620D
Marque: Corning™ 6795KIT
Description
Ce kit d’accessoires est conçu pour toutes les plaques chauffantes à écran numérique Corning et les plaques chauffantes d’agitation (modèles PC-400D, PC-420D, PC-600D, PC-620D).
Ce kit Corning™ (réf. 6795KIT comprend :
- Les numéros 6795PR, contrôleur de température externe
- Les numéros 440129, tige de support verticale. Fournie sous la forme de deux tiges de support de 9 pouces (22,9 cm) pouvant être vissées ensemble (18 pouces)
- Les numéros 6970SR, récupérateur de barreaux d’agitation
Disponibles à l’achat séparément et non inclus dans le kit :
- Les numéros 440140, pince avec noix de serrage
- Les numéros 440141, tige de maintien
Spécification
0,8 cm | |
Contrôleur de température (6795PR), tige de support en deux pièces, diamètre de 0,8 cm, longueur de 45,7 cm (440129) et extracteur de barreau d’agitation (6970SR) | |
Kit de plaque chauffante |
Plaques chauffantes à affichage numérique et plaques chauffantes à agitateur PC-400D, PC-420D, PC-600D, PC-620D | |
45,7 cm |