Learn More
Corning™ Pointes de pipettes non stériles DeckWorks
Pointe universelle convenant aux racks à charnière DeckWorks facilitant l’empilage des racks
75.59€ - 337.48€
Spécification
Stérilité | Non stériles |
---|---|
À utiliser avec (application) | Pointe universelle convenant aux racks à charnière DeckWorks facilitant l’empilage des racks |
Format | Hinged Rack |
Type de pointe | Universel |
Conditionnement | Rack à charnière |
Code produit | Marque | Couleur | Volume (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Volume (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11941841
|
Corning™
4115 |
Naturel | 0,1 à 10 μl |
75.59€
960 pièces |
Expédition estimée: 02-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11971841
|
Corning™
4118 |
Naturel | 1 à 300 μl |
86.66€
960 pièces |
Expédition estimée: 27-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11951841
|
Corning™
4116 |
Naturel | 1 à 200 μl |
75.59€
960 pièces |
Expédition estimée: 02-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11961841
|
Corning™
4117 |
Jaune | 1 à 200 μl |
75.59€
960 pièces |
Expédition estimée: 02-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11981841
|
Corning™
4119 |
Naturel | 100 à 1 000 μl |
86.66€
768 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11343645
|
Corning™
4119 |
Naturel | 100 à 1 000 μl | N/A | |||||
Description
- Disponibles en 10 μl, 200 μl, 300 μl et 1000 μl
- Les pointes de 10 μl, 300 μl et 1000 μl sont plus longues et offrent un meilleur accès aux microtubes à centrifuger (1,5 ml) et aux tubes à centrifuger à fond conique standard (15/50 ml)
- Les racks pour 96 pointes sont solides et conçus pour des cycles répétitifs d’autoclavage à la vapeur
- Peuvent être réutilisées : il suffit pour de retirer le plateau de pointes gris vide et de le remplacer par un nouveau plateau de recharge de 96 pointes à partir du système de recharge DeckWorks
- Permettent d’offrir un espace de stockage optimal et de réduire la production et le gaspillage de matériaux plastiques
- Les racks à charnière de ce système sont fabriqués à partir de PP recyclé
- Les racks de 300 μl Corning DeckWorks sont prévus pour les pipeteurs multicanaux de 300 μl les plus connus
Spécification
Non stériles | |
Hinged Rack | |
Rack à charnière |
Pointe universelle convenant aux racks à charnière DeckWorks facilitant l’empilage des racks | |
Universel | |
DeckWorks™ |