Learn More
Corning™ Pointes de pipettes non stériles sur rack à charnière à faible liaison DeckWorks™
Conçues pour les dosages quantitatifs dans lesquels la liaison des échantillons peut modifier considérablement les résultats
102.47€ - 105.39€
Spécification
Stérilité | Non stériles |
---|---|
Couleur | Naturel |
À utiliser avec (application) | Conçues pour les dosages quantitatifs dans lesquels la liaison des échantillons peut modifier considérablement les résultats |
Format | Hinged Rack |
Type de pointe | Rack à charnière, Round |
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11951861
|
Corning™
4147 |
0,1 à 10 μl |
105.39€
960 pièces |
Expédition estimée: 07-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11971861
|
Corning™
4149 |
1 à 300 μl |
102.47€
960 pièces |
Expédition estimée: 07-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11961861
|
Corning™
4148 |
1 à 200 μl |
105.39€
960 pièces |
Expédition estimée: 07-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Disponibles en 10 μl, 200 μl et 300 μl
- La technologie à faible liaison exclusive réduit la tension superficielle sur la paroi intérieure de la pointe
- Disparition des écoulements et / ou autres dégradations subséquentes d’échantillons dues aux pointes en silicone
- Permettent d’optimiser l’espace de stockage et contribuent à réduire la production et le gaspillage de matériaux plastiques
- Le rack à charnières permet un empilement aisé
- Les racks à charnière de ce système sont en PP recyclé
- Applications spécifiques : pipetage précis de réactifs, d’ADN, de protéines et / ou de peptides coûteux
Spécification
Non stériles | |
Conçues pour les dosages quantitatifs dans lesquels la liaison des échantillons peut modifier considérablement les résultats | |
Rack à charnière, Round | |
Universal Fit | |
DeckWorks™ |
Naturel | |
Hinged Rack | |
Rack à charnière | |
Oui | |
Polypropylène |