Learn More
Corning™ Pointes de pipettes en vrac DeckWorks™
Compatible avec les racks DeckWorks et conditionnés dans des sachets en PE refermables
28.18€ - 32.46€
Spécification
Stérilité | Non stériles |
---|---|
À utiliser avec (application) | Aide à réduire la production et le gaspillage de matériaux plastiques |
Type de pointe | Jetable, rond |
Jetable | Oui |
À utiliser avec (équipement) | Portoirs DeckWorks™ |
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11921841
|
Corning™
4112 |
1 à 200 μl | Jaune |
28.18€
1000 pièces |
Expédition estimée: 02-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11901841
|
Corning™
4110 |
0,1 à 10 μl | Naturel |
28.18€
1000 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11931841
|
Corning™
4114 |
100 à 2000 μl | Naturel |
32.46€
768 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11911841
|
Corning™
4111 |
1 à 200 μl | Naturel |
28.18€
1000 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Tailles de pointes : 10 μ L, 200 μl et 1000 μl ; offrent des économies maximales
- Une solution système pour la manipulation des liquides de faible volume
- Permettent d’optimiser l’espace de stockage
- Aident à réduire la production et le gaspillage de matériaux plastiques
- Plateaux et racks fabriqués en plastique recyclé
- Les racks qui s’adaptent aux plateaux sont de marques différentes
Spécification
Non stériles | |
Jetable, rond | |
Portoirs DeckWorks™ | |
DeckWorks™ |
Aide à réduire la production et le gaspillage de matériaux plastiques | |
Oui | |
Oui | |
Polypropylène |