Learn More
Corning™ Boîtes de culture non traitées
Lie les bio-molécules par des interactions passives et hydrophobes dans la nature. Les boîtes de culture non traitées Corning™ fournissent un environnement idéal pour l’immobilisation de grandes molécules, telles que les anticorps, qui possèdent de grandes régions hydrophobes pouvant interagir avec la surface
194.74€ - 401.64€
Spécification
Couleur de bouchon | Transparent |
---|---|
Bouchon inclus | Oui |
Matériau du bouchon | Polystyrène |
Forme du fond | Plat |
Couleur | Transparent |
Code produit | Marque | Surface de culture | Diamètre (métrique) | Hauteur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Surface de culture | Diamètre (métrique) | Hauteur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
10429141
|
Corning™
430597 |
148 cm2 | 150 mm | 25 mm |
194.74€
60 pièces |
Expédition estimée: 31-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10609321
|
Corning™
430588 |
8 cm2 | 35 mm | 10 mm |
232.90€
500 pièces |
Expédition estimée: 31-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10419141
|
Corning™
430591 |
55 cm2 | 100 mm | 20 mm |
401.64€
500 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10409141
|
Corning™
430589 |
21 cm2 | 60 mm | 15 mm |
239.39€
500 pièces |
Expédition estimée: 31-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
- À partir de PS vierge transparent
- Non traitées pour l’adhérence des cellules
- Stérilisés par irradiation aux rayons gamma et certifiés apyrogènes
- Rebords facilitant la manipulation
- Fournies avec des orifices d’aération pour un échange gazeux homogène
Informations sur la commande
Pour les boîtes en PS traitées pour culture cellulaire : La boîte 430293 comprend des portoirs de six sachets qui contiennent six pochettes de 10 boîtes chacune – cela permet de minimiser les risques de contamination des boîtes inutilisées une fois que la pochette est ouverte. Fournies en pochettes de 20 boîtes (sauf la boîte de 150 x 25 mm qui est conditionnée en pochettes de cinq et la boîte 245 x 245 mm qui est livrée en pochettes de quatre).
Spécification
Transparent | |
Polystyrène | |
Transparent | |
Polystyrène | |
Stérile | |
Plaque de Pétri pour culture cellulaire |
Oui | |
Plat | |
Oui | |
Ronde | |
Non traité | |
Couvercle |