Learn More
Corning™ Accessoires du système de transfert liquide 96 puits Costar™ Transtar™-96 : Revêtements pour réservoir
À utiliser avec des plaques à 96 puits
Marque: Corning™ 4878
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
À utiliser avec des plaques à 96 puits
Il s’agit de revêtements de réservoir ouverts de rechange stériles pour le système de transfert de liquide dans les puits Transtar-96™.Spécification
Blanc | |
Stérile | |
Idéale pour les pipettes multicanaux à remplissage répétitif | |
1/Bte |
Polystyrène | |
Réservoir 8 canaux | |
100/carton | |
8 |