Learn More
Corning™ Solution de pyruvate de sodium 100 mm
Remplacement suggéré pour 25-000-CIR
Marque: Corning™ 25-000-CI
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
cellgro suit bon nombre des principes mis au point par l’industrie pharmaceutique, notamment l’utilisation d’eau pour injection, l’analyse de matières premières, la surveillance en cours de processus et l’analyse de produits finis.
Spécification
2° à 8°C | |
Pyruvate de sodium | |
Bouteille en plastique |
Liquide | |
Stérilisation par filtration | |
100 mL |