Learn More
Corning™ Milieu essentiel minimal d’Eagle (Mod.) 1 X (MEM) sans glutamine
Faibles niveaux garantis d’endotoxines ≤ 0,025 EU/ml
228.00€
Spécification
Contenu et stockage | 2° à 8°C |
---|---|
Forme | Liquide |
Stérilité | Stérile |
pH | 7 à 7,4 |
Code produit | Marque | Sans additif | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Sans additif | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15303571
|
Corning™
17-305-CV |
Sans glutamine, Sans rouge de phénol | 6 x 500 mL |
228.00€
6 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
- Les milieux prêts à l’emploi pour la culture cellulaire mammifère in vitro sont fournis dans des flacons en plastique en polyéthylène teraphtalate (PET)
- Les revêtements de bouchons soudés par ultrasons éliminent les résines ou colles toxiques qui pourraient se lixivier dans le milieu
- Expédié à température ambiante
Spécification
2° à 8°C | |
Liquide | |
Stérile | |
7 à 7,4 |