Learn More
Corning™ HEPES, liquide
Une alternative à l’utilisation du bicarbonate pour le tamponnage
Marque: Corning™ 25-060-CI
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Avantage technique : Produit fabriqué selon des normes de pointe pour une faible teneur en endotoxines et des résultats supérieurs.L’HEPES (acide N-2-hydroxyéthylpipérazine-N’-2-éthanesulphonique) constitue une alternative au bicarbonate lors d’une mise en tampon, car il ne nécessite pas de niveaux élevés de CO2. Contrairement au pKa faible du bicarbonate, l’HEPE a un pKa de 7,66, le tampon est alors beaucoup plus fort dans la gamme de pH 7,2-7,6 que le tampon bicarbonate. Les inconvénients potentiels de l’HEPES incluent la toxicité supérieure à 100 mM et l’absence de valeur nutritive pour la cellule. La concentration de travail recommandée est de 10-25 mM.
- Un certificat d’analyse complet est disponible pour chaque lot de production, ainsi que des informations complètes sur la formulation
Les certificats de milieu Corning sont disponibles dans notre bibliothèque de ressources.
Spécification
15° à 30°C | |
Tampon HEPES | |
7,2 à 7,6 |
Liquide | |
Stérilisation par filtration | |
6 x 100 mL |