Learn More
Corning™ Milieu DMEM glutagro™
Offre une meilleure stabilité par rapport au supplément de milieu de L-glutamine. Le milieu DMEM Corning™ glutagro™ est augmenté avec 4,5 g/l de glucose et de pyruvate de sodium.
Marque: Corning™ 10-101-CV
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Promotion de la croissance et de la cytotoxicitéLes produits de milieux Corning classiques subissent une variété de tests afin de déterminer la fonctionnalité et la toxicité à l’aide d’une analyse de promotion de la croissance. La performance du produit est mesurée par des rapports de récolte à usine ou par une augmentation de pli selon les spécifications prédéterminées.
Propriétés physiochimiques
Les produits de milieux liquides et en poudre classiques sont testés pour déterminer le pH et l’osmolalité. Les poudres de milieux classiques sont également testées pour vérifier l’humidité résiduelle. Les tests de pH et d’osmolalité sont effectués selon des procédures spécifiques dans lesquelles tous les équipements sont étalonnés à l’aide d’étalons traçables au National Institute of Standards and Technology.
Tests biologiques
Les tests de libération de qualité des produits de milieux classiques liquides Corning garantissent de faibles niveaux d’endotoxines, de mycoplasmes et une absence de contamination.
Endotoxines : les produits de milieux classiques sont testés pour l’endotoxine bactérienne à l’aide de l’essai sur lysat d’amœbocytes de limule (LAL) par méthode chromogène Pour la libération, chaque lot de milieux classiques liquides standard doit avoir un niveau d’endotoxines inférieur à 0,25 EU/ml. Les produits de poudre de milieu classique doivent avoir un niveau d’endotoxine inférieur à 0,25 EU/ml après reconstitution pour obtenir un poids de formule avec une faible quantité d’eau endotoxines.
Stérilité : la stérilité de tous les produits de milieux classiques Corning est testée et confirmée.
Mycoplasme : la présence des mycoplasmes est testée dans les produits de milieux classiques à l’aide d’une méthode impliquant un large volume.
Spécification
2° à 8°C | |
Liquide | |
Supplément glutagro, Glucose, Pyruvate de sodium, Rouge de phénol | |
6 x 500 mL |
1 X | |
Milieu DMEM | |
7,2 |