Learn More
Corning™ Sulfate G418, poudre
Conditionné dans des flacons en plastique
432.06€ - 4473.18€
Spécification
Contenu et stockage | 2° à 8°C |
---|---|
Forme | Poudre |
Type de produit | Sulfate de généticine (G418) |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15313771
|
Corning™
61-234-RG |
5 g |
432.06€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15323771
|
Corning™
61-234-RK |
50 g |
4473.18€
50g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Spécification
2° à 8°C | |
Poudre | |
Sulfate de généticine (G418) |