Learn More
Corning™ Milieux de culture cellulaire : Modification du milieu d’Eagle de Dulbecco (DMEM)
La substitution du HCl pyridoxine par le pyridoxal assure une meilleure stabilité par rapport à la formulation originale. Milieux de culture cellulaire Corning™ : la modification du milieu d’Eagle de Dulbecco (DMEM) est testée pour les hybridomes.
85.15€
Spécification
Contenu et stockage | 2° à 8°C |
---|---|
Forme | Liquide |
Type de produit | Milieu DMEM |
Quantité | 6 x 500 mL |
Code produit | Marque | Formule | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Formule | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15333531
|
Corning™
10-014-CV |
Avec L-Glutamine, 1 g/l de glucose et pyruvate de sodium |
85.15€
6 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
- Modification du milieu de base d’Eagle (BME) contenant quatre fois les concentrations d’acides aminés et de vitamines présentes dans le BME
- La formulation originale a été utilisée pour la culture de cellules embryonnaires de souris
- A été modifié pour prendre en charge la variété de cellules normales et transformées, telles que les cultures primaires de cellules de souris et de poulet
- Les formulations peuvent différer en quantité ou en absence de composants tels que le glucose, le pyruvate de sodium, le bicarbonate de sodium et la L-glutamine
Spécification
2° à 8°C | |
Liquide | |
Milieu DMEM | |
6 x 500 mL |