Learn More
Corning™ Flacons de culture cellulaire de surface CellBIND™
Améliorent la mouillabilité de la surface pour une adhérence cellulaire plus homogène. Les flacons de culture cellulaire de surface Corning™ CellBIND™ sont disponibles dans un grand nombre de tailles, de présentation et avec plusieurs types de bouchons différents pour répondre à tous les besoins des laboratoires.
Marque: Corning™ 3289
Description
- 25 à 225 cm2 de zone de croissance disponible
- À partir de PS vierge optiquement transparent
- Traité avec un traitement de surface Corning™ CellBIND™ pour une meilleure adhérence de cellules
- Numéros de lot imprimés pour faciliter la traçabilité
- 100 % au test d’intégrité
- Stérilisation par irradiation aux rayons gamma
- Apyrogènes
Spécification
Non | |
Noir | |
10 ml | |
Microbiologie aérobie et culture cellulaire | |
Cannelé | |
Rectangulaires | |
Oui | |
Ventilé/Fermé |
0,33 oz | |
HDPE | |
Verre | |
Lots numérotés pour faciliter la traçabilité | |
200/boîte | |
Fibronectine | |
Stérile |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Disclaimer: This product is not intended to mitigate the presence of microorganisms on surfaces or in the environment, where such organisms can be deleterious to humans or the environment.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu