Learn More
Corning™ Boîtes de culture à surface CellBIND™
En PS vierge optiquement transparent pour une excellente visibilité. Les boîtes de culture à surface Corning™ CellBIND™ sont traitées pour une adhérence optimale des cellules afin qu’elles s’adaptent aux milieux sans sérum ou à sérum réduit.
95.40€ - 235.00€
Spécification
Couleur de bouchon | Transparent |
---|---|
Bouchon inclus | Oui |
Matériau du bouchon | Polystyrène |
Forme du fond | Rond |
Couleur | Transparent |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Surface de culture | Hauteur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Surface de culture | Hauteur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
10581873
![]() ![]() |
Corning™
3296 |
100 mm | 55 cm2 | 20 mm | N/A | N/A | N/A | |||||
10757804
![]() |
Corning™
3294 |
35 mm | 8 cm2 | 10 mm |
235.00€
210 pièces |
Expédition estimée: 09-09-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
10665893
![]() |
Corning™
3295 |
60 mm | 21 cm2 | 15 mm |
235.00€
126 pièces |
Expédition estimée: 09-09-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
Description
- Rebords facilitant la manipulation
- Avec des orifices d’aération pour un échange gazeux homogène
- Stérilisées par irradiation aux rayons gamma et certifiées apyrogènes
- Aucune réfrigération ni manipulation particulière, contrairement aux revêtements standard utilisés pour améliorer l’adhérence cellulaire
Spécification
Transparent | |
Polystyrène | |
Transparent | |
Polystyrène | |
Stérile | |
Plaque de Pétri pour culture cellulaire |
Oui | |
Rond | |
Oui | |
Rond | |
CellBIND | |
Couvercle |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Corning™ Boîtes de culture à surface CellBIND™