Learn More
Corning™ Supplément de croissance de cellules endothéliales (ECGS)
Idéal pour les cultures de cellules endothéliales
132.33€ - 469.80€
Spécification
Contenu et stockage | 2° à 8°C |
---|
Alert:
En octobre 2012, Corning a acquis la majorité des parts de l’activité Discovery Labware de Becton Dickinson. En 2015, l’intégration de la branche Biologics des marques Discovery Labware (Matrigel™, BioCoat™, FluoroBlok™ et PureCoat™, pour n’en citer que quelques-unes) dans son portefeuille toujours plus étoffé de marques regroupées sous le nom de Corning Life Sciences sera achevée. Vous observerez des changements au niveau de l’apparence de leurs produits et des emballages, mais les caractéristiques des produits et les numéros de catalogue resteront inchangés.
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11523610
|
Corning™
356006 |
100 mg |
469.80€
100mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11553520
|
Corning™
354006 |
15 mg |
132.33€
15mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
- Le supplément de croissance de cellules endothéliales Corning (ECGS), 100 mg, est un supplément largement utilisé pour la culture de diverses cellules, en particulier des cellules endothéliales.
- Les ECG contiennent divers facteurs de croissance (par exemple, FGF acide ou ECGF-a)
- Lyophilisé à partir d’un tampon contenant du NaCl avec du sulfate de streptomycine ; reconstituer dans un milieu sans sérum
- Source : Cerveau bovin
- Concentration recommandée : 50 à 150 μg/ml de milieu selon le type de cellule. Certaines cellules primaires nécessitent une supplémentation de 1 à 100 μg/ml d’héparine.
Spécification
2° à 8°C |
Sécurité et traitement
missing translation for 'shelfLife' : Stable pendant au moins trois mois entre 2° et 8°C (lyophilisé) ou un mois à -20°C (solubilisé). Évitez les congélations / décongélations multiples.