Learn More
Corning™ Plaque multipuits BioCoat™ pour invasion tumorale
Solution offrant un environnement qui permet d’évaluer le potentiel invasif des cellules in vitro
645.00€ - 3720.00€
Spécification
Matériau | PET |
---|---|
Porosité | 8 mu;m |
Type | Plaque Multiwell |
Revêtement de surface | Matrice Matrigel™ |
Alert:
En octobre 2012, Corning a acquis la majorité des parts de l’activité Discovery Labware de Becton Dickinson. En 2015, l’intégration de la branche Biologics des marques Discovery Labware (Matrigel™, BioCoat™, FluoroBlok™ et PureCoat™, pour n’en citer que quelques-unes) dans son portefeuille toujours plus étoffé de marques regroupées sous le nom de Corning Life Sciences sera achevée. Vous observerez des changements au niveau de l’apparence de leurs produits et des emballages, mais les caractéristiques des produits et les numéros de catalogue resteront inchangés.
Code produit | Marque | Surface de culture | Nbre de puits | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Surface de culture | Nbre de puits | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||
10777664
|
Corning™
354167 |
0,08cmsup2/sup | 96 | 1 | N/A | ||||
10318372
|
Corning™
354168 |
0,08cmsup2/sup | 96 | 5 | N/A | ||||
10488681
|
Corning™
354165 |
0,3 cm2 | 24 | 1 | N/A | ||||
10007891
|
Corning™
354166 |
0,3 cm2 | 24 | 5 | N/A | ||||
Description
- Solution idéale pour les études sur le potentiel métastatique de cellules tumorales et sur l’inhibition de l’invasion par des médicaments anticancéreux
- Fait gagner du temps et réduit la charge de travail lors de la sélection de composés potentiellement antimétastatiques
- Élimine les tâches fastidieuses de grattage et de comptage des cellules
- Comprend une plaque d’insert de 24 ou 96 puits Multiwell™ dotée d’une membrane FluoroBlok™ en polyéthylène téréphtalate avec une taille de pores de 8,0 μm et revêtue d’une matrice BD Matrigel™ ; la matrice constitue un véritable obstacle pour les cellules non invasives tout en présentant une structure protéique appropriée pour que les cellules invasives pénètrent et passent à travers la membrane FluoroBlok
- La membrane opaque garantit que seules les cellules qui apparaissent sur la face inférieure de l’insert sont détectées par un lecteur de microplaques à fluorescence, fournissant un signal qui peut directement être mis en corrélation avec le nombre de cellules
- Chaque lot est testé pour la capacité à permettre l’invasion de cellules HT-1080 (une lignée invasive de cellules de fibrosarcome humain) et à exclure l’invasion de cellules 3T3 (une lignée non invasive de cellules fibroblastiques)
- Compatibles avec l’automatisation
- Stocker à -20°C
Spécification
PET | |
8 mu;m | |
Plaque Multiwell | |
Matrice Matrigel™ |